Learn More
Alloxan-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10511661
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
3237-50-1, 50-71-5
C4H4N2O5
MFCD00149399
ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
3237-50-1, 50-71-5
C4H4N2O5
MFCD00149399
ZIIHZVKHFWOENY-UHFFFAOYSA-N
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Alloxan monohydrate
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige-gelb bis weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Beilstein 24, 500
Merck Index 10, 276
Synonym isovaleraldehyde, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, 5,5-dihydroxyperhydropyrimidinetrione, 5,5-dihydroxybarbituric acid, 5,5-dihydroxy-2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, ccris 5957, butanal, 3-methyl-, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenyl hydrazone, n-e-3-methylbutylideneamino-2,4-dinitroaniline, isovaleraldehyde, 2,4-dinitrophenylhydazone, butyraldehyde, 3-methyl-, 2,4-dinitrophenyl hydrazone, isovaleraldehyde dnp, o2aap9f8b6, unii-o2aap9f8b6, mesoxalylurea monohydrate, 2,4,5,6 1h,3h-pyrimidinetetrone hydrate, 2,4,6 1h,3h,5h-pyrimidinetrione, 5,5-dihydroxy, barbituric acid, 5,5-dihydroxy, 1e-3-methylbutanal 2,4-dinitrophenyl hydrazone #, isovaleraldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazone, isovaleraldehyde,4-dinitrophenyl hydrazone
SMILES OC1(O)C(=O)NC(=O)NC1=O
IUPAC-Name 5,5-Dihydroxy-1,3-diazinan-2,4,6-Trion
Molekulargewicht (g/mol) 160.09
PubChem CID 9569524
Formelmasse 160.09
Reinheit (%) ≥97.5%
Menge 100 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Pulver