missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Vydac™ 214TP C4 Säule
Marke: Grace™ 214GCC1210
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
12 μm | |
300 Å | |
Vydac™ HPLC-Säule | |
Ja |
10 mm | |
10 mm | |
Butyl |