Learn More
Grace™ Alltech™ Vydac™ 214TP C4 Säule
Marke:  Grace™ 214GD54
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11399590
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
5 μm
300Å
Vydac™ HPLC Column
7.5 mm
4.6 mm
Yes