Learn More
Carl Roth™ Aluminiumfolie
Click to view available options
Breite (metrisch):
295mm
500mm
Dicke:
12 μm
30 μm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Meter
Beschreibung
- For covering, wrapping, isolating
- Approved for food
- Aluminum content is over 99.0%
- In cutter edge
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Aluminiumfolie |
| Breite (metrisch) | 500mm |
| Material | Aluminium |
| Dicke | 30 μm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.