Learn More
Allyl N-[2-(methylamino)ethyl]carbamat, Tech., Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Allyl N-[2-(methylamino)ethyl]carbamate |
| CAS | 188403-10-3 |
| Summenformel | C7H14N2O2 |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| MDL-Nummer | MFCD08690326 |
| Synonym | allyl n-2-methylamino ethyl carbamate, prop-2-en-1-yl 2-methylamino ethyl carbamate, prop-2-en-1-yl n-2-methylamino ethyl carbamate, allyl 2-methylamino ethyl carbamate, n-2-methylamino ethyl prop-2-enyloxycarboxamide, carbamic acid, 2-methylamino ethyl-, 2-propenyl ester 9ci |
| InChI-Schlüssel | KWUXKYITOPQQRK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CNCCNC(=O)OCC=C |
| IUPAC-Name | Prop-2-enyl-N-[2-(methylamino)ethyl]carbamat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 158.201 |
| Mehr anzeigen |