Learn More
Allylphenylsulfon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11488583 5 g 5 Gramm
11498583 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11488583 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10401.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 16212-05-8 | C9H10O2S | 182.237 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16212-05-8
Summenformel C9H10O2S
Molekulargewicht (g/mol) 182.237
MDL-Nummer MFCD00014739
InChI-Schlüssel KYPIULIVYSQNNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl phenyl sulfone, benzene, 2-propenylsulfonyl, allylsulfonyl benzene, phenyl allyl sulfone, sulfone, allyl phenyl, allylsulphonyl benzene, allylphenyl sulfone, 3-phenylsulfonyl-1-propene, benzene, 2-propen-1-ylsulfonyl
PubChem CID 85330
IUPAC-Name Prop-2-Enylsulfonylbenzol
SMILES C=CCS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl phenyl sulfone
Dichte 1.189
Siedepunkt 111°C to 113°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 1863561
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 182.24
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl phenyl sulfone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (2-propenylsulfonyl)-benzene