Learn More
Allylpentafluorbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15412142 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15412142 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15412142 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 310850250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylpentafluorobenzene
CAS 1736-60-3
Schmelzpunkt -64.0°C
Dichte 1.3580g/mL
Siedepunkt 148.0°C to 149.0°C
Flammpunkt 43°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Summenformel C9H5F5
Strukturformel C6F5CH2CH=CH2
MDL-Nummer MFCD00000301
Menge 25 g
Relative Dichte 1.358
Synonym allylpentafluorobenzene, benzene, allylpentafluoro, 3-pentafluorophenyl-1-propene, 2,3,4,5,6-pentafluoro allylbenzene, benzene, pentafluoro-2-propenyl, 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-prop-2-en-1-yl benzene, allyl pentafluorobenzene, pubchem13366, acmc-1bth5
InChI-Schlüssel YBDBTBVNQQBHGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(CC=C)C(F)=C1F
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentafluor-6-(prop-2-en-1-yl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 208.13
PubChem CID 74435
Formelmasse 208.13
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke