Learn More
Allyltrichlorsilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Allyltrichlorosilane acts as a reagent that produces homoallylic alcohols upon reaction with aldehydes in DMF. It is used to make silicones and glass fiber fininshes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allyltrichlorsilan fungiert als Reagenz, das bei der Reaktion mit Aldehyden in DMF homoallylische Alkohole produziert. Es wird zur Herstellung von Silikon und Glasfaserveredelungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in THF, Toluol, Benzol. Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei 4 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit lagern. Nicht kompatibel mit Wasser.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 117°C to 118°C |
| Chemischer Name oder Material | Allyltrichlorosilane |
| Menge | 25 g |
| Flammpunkt | 18°C (64°F) |
| Brechungsindex | 1.449 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Dichte | 1.211 |
| Strukturformel | CH2=CHCH2SiCl3 |
| UN-Nummer | UN1724 |
| Beilstein | 1743449 |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.