Learn More
Allyltriethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336886
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11336886 25 g 25 Gramm
11326886 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336886 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04297.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2550-04-1 | C9H20O3Si | 204.34 g/mol
Allyltriethoxysilane is used as chemical additives and intermediates. It is used as general catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allyltriethoxysilan wird als chemischer Zusatzstoff und Zwischenprodukt verwendet. Es wird als allgemeiner Katalysator verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2550-04-1
MDL-Nummer MFCD00009064
Spezifikation
Siedepunkt 176°C to 177°C
Chemischer Name oder Material Allyltriethoxysilane
Menge 25 g
Summenformel C3H6Cl4Si
Strukturformel CH2=CHCH2Si(OCH2CH3)3
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1772306
Flammpunkt 21°C (69°F)
Synonym 3-chloropropyltrichlorosilane, trichloro 3-chloropropyl silane, 3-chloropropyl trichlorosilane, chloropropyltrichlorosilane, silane, trichloro 3-chloropropyl, silane, 3-chloropropyltrichloro, trichloro-3-chloro-propyl-silane, silane, trichloro chloropropyl, g-chloropropyltrichlorosilane, gamma-chloropropyl trichlorosilane
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
InChI-Schlüssel OOXSLJBUMMHDKW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C[Si](Cl)(Cl)Cl)CCl
IUPAC-Name Trichlor(3-chlorpropyl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 211.97
PubChem CID 75693
Formelmasse 204.34
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.407
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.953