Learn More
Allyltriethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044057
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 Gramm
5 Gramm
Código de producto. Menge unitSize
11326886 5 g 5 Gramm
11336886 25 g 25 Gramm
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11326886
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04297.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 2550-04-1 | C9H20O3Si | 204.34 g/mol
Allyltriethoxysilane is used as chemical additives and intermediates. It is used as general catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allyltriethoxysilan wird als chemischer Zusatzstoff und Zwischenprodukt verwendet. Es wird als allgemeiner Katalysator verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2550-04-1
MDL-Nummer MFCD00009064
Especificaciones
Siedepunkt 176°C to 177°C
Chemischer Name oder Material Allyltriethoxysilane
Menge 5 g
Summenformel C9H20O3Si
Strukturformel CH2=CHCH2Si(OCH2CH3)3
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1772306
Flammpunkt 21°C (69°F)
Synonym allyltriethoxysilane, silane, triethoxy-2-propenyl, triethoxyallylsilane, silane, allyltriethoxy, allytriethoxysilane, triethoxy prop-2-en-1-yl silane, silane, triethoxy-2-propen-1-yl, allyl triethoxysilane, acmc-2097bb
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
InChI-Schlüssel UMFJXASDGBJDEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO[Si](CC=C)(OCC)OCC
IUPAC-Name Triethoxy(prop-2-enyl)silan
Molekulargewicht (g/mol) 204.34
PubChem CID 75692
Formelmasse 204.34
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.407
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.953
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.