Learn More
Allyltriphenylphosphonium bromide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30783462
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30783462 25 g
30771536 100 g
30781855 5 g
30779186 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30783462 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD11322225g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyltriphenylphosphonium bromide
CAS 1560-54-9
Summenformel C21H20BrP
MDL-Nummer MFCD00011808
Menge 25 g
SMILES C=CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 383.26
Reinheit (%) 98%