Learn More
Allyltriphenylphosphoniumbromid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10655132 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10655132 100 g Glasflasche 100 Gramm
10456422 5 g Glasflasche 5 Gramm
10316310 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10655132 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 103041000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1560-54-9 | C21H20BrP | 383.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1560-54-9
Summenformel C21H20BrP
Molekulargewicht (g/mol) 383.27
MDL-Nummer MFCD00011808
InChI-Schlüssel FWYKRJUVEOBFGH-UHFFFAOYSA-M
Synonym allyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl allylphosphonium bromide, phosphonium, triphenyl-2-propenyl-, bromide, allyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, allyltriphenyl-, bromide, allyltriphenylphosphonium bromide tal, triphenyl prop-2-enyl phosphanium bromide, 2-propenyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl prop-2-en-1-yl phosphanium bromide, wln: 1u2pr&r&r &e
PubChem CID 197740
IUPAC-Name triphenyl(prop-2-enyl)phosphanium;bromid
SMILES [Br-].C=CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyltriphenylphosphonium bromide
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 222.0°C to 225.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2P(C6H5)3Br
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 383.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyltriphenylphosphonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.