Learn More
MedChemExpress Aloe emodin
Artikelnummer. 16432366
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16432366 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16432366 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HYN0189
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Aloe emodin is a hydroxyanthraquinone present in Aloe vera leaves, has a specific in vitro and in vivo antitumor activity.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 270.24 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
CAS 481-72-1
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.02%
Löslichkeit DMSO : 25 mg/mL (92.51 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Rhabarberone∣ 3-Hydroxymethylchrysazine
Ziel Autophagy
Menge 500 mg