Learn More
Aloe-emodin, TRC
Artikelnummer. 17982775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17982775 50 mg 50 Milligramm
17923275 100 mg 100 Milligramm
17931255 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17982775 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA57540050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 481-72-1
Summenformel C15 H10 O5
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
Synonym 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazin, 3-Hydroxymethylchrysazine, Aloe emodin, Aloe-emodol, NSC 38628, Rhabarberone
IUPAC-Name 1,8-Dihydroxy-3-(Hydroxymethyl)Anthracin-9,10-Dion
SMILES OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aloe Emodin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
Formelmasse 270.0528
Reinheit (%) >95%