Learn More
Aloin Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15424579
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
15424579 25 g 25 Gramm
15434579 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15424579 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62153.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Aloe-Exudant, als stimulierendes Abführmittel verwendet
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1415-73-2
Summenformel C21H22O9
Molekulargewicht (g/mol) 418.40
MDL-Nummer MFCD00151160
InChI-Schlüssel AFHJQYHRLPMKHU-WEZNYRQKSA-N
Synonym barbaloin, aloin, aloin a, aloinum, aloin ban, dsstox_cid_25967, 10s-1,8-dihydroxy-3-hydroxymethyl-10-2s,3r,4r,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl-10h-anthracen-9-one, 1s-1,5-anhydro-1-9s-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl-10-oxo-9,10-dihydroanthracen-9-yl-d-glucitol, 10-1',5'-anhydroglucosyl aloe-emodin-9-anthrone, barbaloin a
PubChem CID 12305761
ChEBI CHEBI:2991
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@@H]1C2=CC=CC(O)=C2C(=O)C2=C(O)C=C(CO)C=C12
Specifica
Chemischer Name oder Material Aloin
Farbe Gelb bis Braun
Menge 25 g
Beilstein 6077558
IUPAC-Name (10S)-1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-10H-anthracen-9-on
Formelmasse 418.4
Physikalische Form Pulver
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.