missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpelisib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488977
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16488977 5 mg 5 Milligramm
16496388 10 mg 10 Milligramm
16482497 50 mg 50 Milligramm
16421766 500 mg 500 Milligramm
16411176 200 mg -
16446686 100 mg 100 Milligramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16488977

Marke: Medchem Express HY15244

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Alpelisib (BYL-719) is a potent, selective, and orally active PI3Kα inhibitor. Alpelisib (BYL-719) shows efficacy in targeting PIK3CA-mutated cancer. Alpelisib (BYL-719) also inhibits p110α/p110γ/p110δ/p110β with IC50s of 5/250/290/1200 nM, respectively. Antineoplastic activity.

Alpelisib (BYL-719) is a potent, selective, and orally active PI3Kα inhibitor. Alpelisib (BYL-719) shows efficacy in targeting PIK3CA-mutated cancer. Alpelisib (BYL-719) also inhibits p110α/p110γ/p110δ/p110β with IC50s of 5/250/290/1200 nM, respectively. Antineoplastic activity.

Specifications

Chemischer Name oder Material Alpelisib
CAS 1217486-61-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H22F3N5O2S
Menge 5 mg
Synonym BYL-719
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (188.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N=C(S1)NC(N2CCC[C@H]2C(N)=O)=O)=C1C3=CC(C(C)(C(F)(F)F)C)=NC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 441.47
Formelmasse 441.47
Reinheit (%) 96.33%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Show More Show Less

Research purposes only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.