Learn More
Alpelisib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496388
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16496388 10 mg 10 Milligramm
16488977 5 mg 5 Milligramm
16482497 50 mg 50 Milligramm
16421766 500 mg 500 Milligramm
16411176 200 mg -
16446686 100 mg 100 Milligramm
6 options
Artikelnummer. 16496388
Marke: Medchem Express HY15244
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Alpelisib (BYL-719) is a potent, selective, and orally active PI3Kα inhibitor. Alpelisib (BYL-719) shows efficacy in targeting PIK3CA-mutated cancer. Alpelisib (BYL-719) also inhibits p110α/p110γ/p110δ/p110β with IC50s of 5/250/290/1200 nM, respectively. Antineoplastic activity.
Alpelisib (BYL-719) is a potent, selective, and orally active PI3Kα inhibitor. Alpelisib (BYL-719) shows efficacy in targeting PIK3CA-mutated cancer. Alpelisib (BYL-719) also inhibits p110α/p110γ/p110δ/p110β with IC50s of 5/250/290/1200 nM, respectively. Antineoplastic activity.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alpelisib
CAS 1217486-61-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H22F3N5O2S
Menge 10 mg
Synonym BYL-719
Löslichkeitsinformationen DMSO : 83.33 mg/mL (188.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N=C(S1)NC(N2CCC[C@H]2C(N)=O)=O)=C1C3=CC(C(C)(C(F)(F)F)C)=NC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 441.47
Formelmasse 441.47
Reinheit (%) 96.33%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease