Learn More
Alpha,2-Dimethylstyrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332019
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11332019 1 g 1 Gramm
11342019 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332019 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26073.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 26444-18-8 | C10H12 | 132.206 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26444-18-8
Summenformel C10H12
Molekulargewicht (g/mol) 132.206
MDL-Nummer MFCD00049092
InChI-Schlüssel OGMSGZZPTQNTIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-isopropenyltoluene, o-isopropenyltoluene, 1-methyl-2-prop-1-en-2-yl benzene, o,alpha-dimethylstyrene, alpha,2-dimethylstyrene, isopropenyltoluene, o,.alpha.-dimethylstyrene, benzene, 1-methyl-2-1-methylethenyl, o-methyl-.alpha.-methylstyrene, 1-methyl-2-iso-propenylbenzene
PubChem CID 81886
IUPAC-Name 1-Methyl-2-prop-1-en-2-ylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha,2-Dimethylstyrene
Siedepunkt 53°C to 55°C (11 mmHg)
Flammpunkt 43°C (110°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3295
Formelmasse 132.21
Reinheit (%) 99%