Learn More
Alpha-,4-dimethylstyrol, stab. mit 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407885
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15407885 25 g 25 Gramm
15497875 5 g 5 Gramm
15417885 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15407885 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31739.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1195-32-0 | C10H12 | 132.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1195-32-0
Summenformel C10H12
Molekulargewicht (g/mol) 132.21
MDL-Nummer MFCD00036510
InChI-Schlüssel MMSLOZQEMPDGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-4-prop-1-en-2-yl benzene, dehydro-p-cymene, 2-p-tolylpropene, 4-isopropenyltoluene, 4-methylisopropenylbenzene, 2-p-methylphenyl propene, p-cymenene, p,alpha-dimethylstyrene, p-alpha-dimethylstyrene, 1-isopropenyl-4-methylbenzene
PubChem CID 62385
SMILES CC(=C)C1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha,4-Dimethylstyrene
Namenshinweis stabilized with 4-tert-butylcatechol
Dichte 0.872
Siedepunkt 186°C to 189°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Brechungsindex 1.509
Menge 25 g
IUPAC-Name 1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)benzol
Formelmasse 132.21