missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Actinin 1 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1D10, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-59465-50UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
alpha-Actinin 1 Monoclonal specifically detects alpha-Actinin 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| alpha-Actinin 1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:10-1:1065, ELISA | |
| actinin 1 smooth muscle, actinin, alpha 1, alpha-actinin 1, Alpha-actinin cytoskeletal isoform, alpha-actinin-1, F-actin cross-linking protein, FLJ40884, FLJ54432, Non-muscle alpha-actinin-1 | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA | |
| 1D10 | |
| Unconjugated | |
| Liquid. In PBS (pH 7.4), 10% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| ACTN1 | |
| Recombinant human ACTN1 (1-249aa) purified from E. coli | |
| 50 μL | |
| Angiogenesis, Cancer, Cytoskeleton Markers | |
| 87 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2a κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur