missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Actinin 1 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1D10, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
304.00 € - 486.00 €
Spezifikation
| Antigen | alpha-Actinin 1 |
|---|---|
| Klon | 1D10 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:10-1:1065, ELISA |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18293225
|
Novus Biologicals
NBP2-59465-50UL |
50 μL |
304.00 €
50 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18212571
|
Novus Biologicals
NBP2-59465-100UL |
100 μL |
486.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
alpha-Actinin 1 Monoclonal specifically detects alpha-Actinin 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Spezifikation
| alpha-Actinin 1 | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Angiogenesis, Cancer, Cytoskeleton Markers | |
| Liquid. In PBS (pH 7.4), 10% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 87 | |
| Recombinant human ACTN1 (1-249aa) purified from E. coli | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 1D10 | |
| Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:10-1:1065, ELISA | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| actinin 1 smooth muscle, actinin, alpha 1, alpha-actinin 1, Alpha-actinin cytoskeletal isoform, alpha-actinin-1, F-actin cross-linking protein, FLJ40884, FLJ54432, Non-muscle alpha-actinin-1 | |
| ACTN1 | |
| IgG2a κ | |
| Protein A purified |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts