Learn More
Alpha, Alpha, Alpha', Alpha'-Tetramethyl-5-(Dibromomethyl)-1,3-Benzoldiacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30425443
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30425443 10 mg
30409540 50 mg
30412572 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425443 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29149510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1027160-12-8
Summenformel C15 H16 Br2 N2
Molekulargewicht (g/mol) 384.11
Synonym 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 5-(Dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile
IUPAC-Name 2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(Dibromomethyl)phenyl]-2-Methylpropannitril
SMILES CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H16Br2N2/c1-14(2,8-18)11-5-10(13(16)17)6-12(7-11)15(3,4)9-19/h5-7,13H,1-4H3
Formelmasse 381.968