Learn More
α,α'-Dibrom-o-Xylol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10152330 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10152330
Marke: Thermo Scientific Acros 112930250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 91-13-4 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-13-4
Summenformel C8H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 263.95
MDL-Nummer MFCD00000175
InChI-Schlüssel KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis bromomethyl benzene, o-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis bromomethyl, o-bis bromomethyl benzene, o-xylylene bromide, 1,2-dibenzyl bromide, alpha,alpha'-dibromo-o-xylol, a,a'-dibromo-o-xylene, ccris 1776
PubChem CID 66665
IUPAC-Name 1,2-bis(Bromethyl)benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α, α'-Dibromo-o-xylene
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 91.0°C to 96.0°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Dichte 1.9600g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H4(CH2Br)2
Menge 25 g
Beilstein 05, 366
Relative Dichte 1.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble,hydrolyses. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 263.95
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • a,a'-Dibromo-o-xylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.