Learn More
α,α'-Dibrom-p-Xylol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-102095 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10520551
Marke: Thermo Scientific Acros 112940250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 623-24-5 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-24-5
Summenformel C8H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 263.95
MDL-Nummer MFCD00000182
InChI-Schlüssel RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis bromomethyl benzene, p-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-bis bromomethyl, p-xylylene bromide, p-bromomethyl benzene, 1,4-dibromomethylbenzene, p-bis bromomethyl benzene, 1,4-bis-bromomethyl-benzene, ccris 1775
PubChem CID 69335
IUPAC-Name 1,4-bis(Bromethyl)benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α,α′-Dibromo-p-xylene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 142.0°C to 147.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Dichte 2.0120g/mL
Siedepunkt 245.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(CH2Br)2
Menge 25 g
Beilstein 05, 385
Relative Dichte 2.012
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble,hydrolyses
Formelmasse 263.95
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver und grobe Kristalle