Learn More
Alpha,alpha-Dichlordiphenylmethan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15499169
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15499169 25 g 25 Gramm
15489169 5 g 5 Gramm
15409179 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15499169 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L20445.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2051-90-3 | C13H10Cl2 | 237.123 g/mol
α,α-Dichlorodiphenylmethane is a degradation product of of polychloroaromatic insecticides such as Dicofol (D436700) and DDT. It is also used as a catalyst for photodegradation of plastics. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
α,α-Dichlordiphenylmethan ist ein Abbauprodukt von polychloraromatischen Insektiziden wie Dicofol (D436700) und DDT. Wird auch als Katalysator für den photodynamischen Abbau von Kunststoffen eingesetzt. Es ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der Organischen Synthese sowie in Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (reagiert), Äther, Benzol, Ethanol und Toluol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2051-90-3
Summenformel C13H10Cl2
Molekulargewicht (g/mol) 237.123
MDL-Nummer MFCD00000811
InChI-Schlüssel OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dichlorodiphenylmethane, diphenyldichloromethane, dpm halocarbon, benzophenone dichloride, alpha,alpha-dichlorodiphenylmethane, benzene, 1,1'-dichloromethylene bis, methane, dichlorodiphenyl, dichlorodiphenyl methane, dichloro phenyl methyl benzene, unii-81fez29ak6
PubChem CID 16327
IUPAC-Name [dichlor(phenyl)methyl]benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha,alpha-Dichlorodiphenylmethane
Dichte 1.242
Siedepunkt 180°C to 181°C (17 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.605
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (reacts),ether,benzene,ethanol,and toluene.
Formelmasse 237.13
Reinheit (%) 97%