Learn More
Alpha-Asaron, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476739 5 g 5 Gramm
15466739 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476739 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65125.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2883-98-9 | C12H16O3 | 208.257 g/mol
α-Asarone was used in the synthesis of series of α-asarone isomers and were investigated for their hypolipidemic and antiplatelet activities. It is used in the synthesis of anti-inflammatory neolignan. Also used in lignan syntheses for antiallergic agents. It is clinically used as medication for treating epilepsy, cough, bronchitis and asthma. It exhibits neuroprotective, anti-oxidative, anticonvulsive and cognitive enhancing action.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen. Im Kühlschrank lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2883-98-9
Summenformel C12H16O3
Molekulargewicht (g/mol) 208.257
MDL-Nummer MFCD00064457
InChI-Schlüssel RKFAZBXYICVSKP-AATRIKPKSA-N
Synonym alpha-asarone, asarone, trans-isoasarone, trans-asarone, asaron, azaron, etherophenol, trans-isoasaron, e-asarone, asarum camphor
PubChem CID 636822
ChEBI CHEBI:78309
IUPAC-Name 1,2,4-trimethoxy-5-[(E)-prop-1-enyl]benzol
SMILES CC=CC1=CC(=C(C=C1OC)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Asarone
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 296°C
Strukturformel (CH3O)3C6H2CH=CHCH3
Menge 5 g
Beilstein 1910606
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,824
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,methanol.
Formelmasse 208.25
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Asarone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: (E)-1,2,4-Trimethoxy-5-prop-1-enylbenzene