Learn More
alpha-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, TRC
Artikelnummer. 30136128
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136128 5 g 5 Gramm
17961685 25 g 25 Gramm
17993075 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136128 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6870405G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1765-40-8
Summenformel C7 H2 Br F5
Molekulargewicht (g/mol) 260.99
Synonym 1-(Bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene (ACI), Benzene, (bromomethyl)pentafluoro- (9CI), Toluene, α-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro- (6CI, 7CI, 8CI), (Bromomethyl)pentafluorobenzene, (Pentafluorophenyl)methyl bromide, 1-(Bromomethyl)pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-Pentafluoro-α-bromotoluene, 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl bromide, 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylmethyl bromide, NSC 96888, Pentafluorobenzyl bromide, α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, α-Bromo-pentafluorotoluene
IUPAC-Name 1-(bromomethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
SMILES Fc1c(F)c(F)c(CBr)c(F)c1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material a-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H2BrF5/c8-1-2-3(9)5(11)7(13)6(12)4(2)10/h1H2
Formelmasse 259.926