Learn More
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates
Artikelnummer. 11544187
Ansicht ändern
Click to view available options
Marker oder Farbstoff:
Alexa Fluor™ Plus 405
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 594
Alexa Fluor™ 647
Biotin-XX
Tetramethylrhodamin
Unmarkiert
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikroliter
500 Mikrogramm
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Marker oder Farbstoff Packungsgröße
11544187 Alexa Fluor™ 647 500 Mikrogramm
17806578 Alexa Fluor™ Plus 405 100 Mikroliter
11554147 Alexa Fluor™ 488 500 Mikrogramm
11554187 Alexa Fluor™ 555 500 Mikrogramm
11564147 Alexa Fluor™ 594 500 Mikrogramm
11534147 Biotin-XX 500 Mikrogramm
11500756 Tetramethylrhodamin 500 Mikrogramm
10729564 Unmarkiert 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11544187 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. B35450
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Bei Thermo Fisher Scientific finden Sie eine breite Auswahl an Invitrogen Alpha-Bungarotoxin-Konjugaten. Dazu gehören auch die Alexa Flour und Alexa Flour Plus Konjugate.
Bei Thermo Fisher Scientific finden Sie eine breite Auswahl an Invitrogen Alpha-Bungarotoxin-Konjugaten. Dazu gehören auch die Alexa Flour und Alexa Flour Plus Konjugate. Alpha-Bungarotoxin, ein aus dem Gift von Bungarus multicinctus extrahiertes Peptid mit 74 Aminosäuren, bindet mit hoher Affinität an die Alpha-Untereinheit des nikotinischen Acetylcholinrezeptors (AChR) neuromuskulärer Synapsen.
Bei Thermo Fisher Scientific finden Sie eine breite Auswahl an Invitrogen Alpha-Bungarotoxin-Konjugaten. Dazu gehören auch die Alexa Flour und Alexa Flour Plus Konjugate. Alpha-Bungarotoxin, ein aus dem Gift von Bungarus multicinctus extrahiertes Peptid mit 74 Aminosäuren, bindet mit hoher Affinität an die Alpha-Untereinheit des nikotinischen Acetylcholinrezeptors (AChR) neuromuskulärer Synapsen. Unser helles und photostabiles Alexa Fluor 555 Alpha-Bungarotoxin ist eine hervorragende Wahl als Sonde für die Visualisierung dieses Rezeptors.
Fluoreszierende Alpha-Bungarotoxin-Konjugate können zur leichteren Identifizierung nikotinischer AChRs und zur Lokalisierung neuromuskulärer Verbindungen verwendet werden. Konjugiertes Alpha-Bungarotoxin wurde und wird in einer Vielzahl von Anwendungen genutzt, darunter auch Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC) und Durchflusszytometrie (FC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Konjugat
Menge 500 μg
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät (–5 °C bis –30 °C) und vor Licht geschützt lagern.
Marker oder Farbstoff Alexa Fluor™ 647
Versandbedingung Raumtemperatur
Protein-Subtyp Weitere Proteine
Excitation/Emission 660/668 nm
Produktlinie Alexa Fluor