Learn More
α-Chloro-p-xylol 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10356170 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10356170 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10478630 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 10356170
Marke: Thermo Scientific 110171000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 104-82-5 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-82-5
Summenformel C8H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 140.61
MDL-Nummer MFCD00000919
InChI-Schlüssel DMHZDOTYAVHSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl chloride, p-xylyl chloride, 1-chloromethyl-4-methylbenzene, alpha-chloro-p-xylene, p-methylbenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-methyl, p-chloromethyl toluene, 4-chloromethyl toluene, p-tolylmethyl chloride, p-xylene, alpha-chloro
PubChem CID 7722
IUPAC-Name 1-(Chlormethyl)-4-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Chloro-p-xylene
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 4°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 200°C to 202°C
Flammpunkt 75°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4CH2Cl
Brechungsindex 1.5330 to 1.535
Menge 100 mL
Beilstein 05, 384
Merck Index 15, 10289
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol and ether
Formelmasse 140.61
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff oder Flüssigkeit mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Chloro-p-xylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.