Learn More
alpha-D-Lactose, Monohydrat, ACS Reagenz, Acros Organics™
Catalog Number p-3778918
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastic bottle
Plastikeimer
5989-81-1, 63-42-3
C12H24O12
360.312
MFCD00150747
WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
104938
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
5989-81-1, 63-42-3
C12H24O12
360.312
MFCD00150747
WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
104938
(2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate
C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Chemischer Name oder Material α-D-Lactose, monohydrate
Farbe White
Glührückstand 0.03% max.
Infrarotspektrum Authentic
Verpackung Plastic bottle
Menge 500 g
Beilstein 31, 408
Merck Index 14, 5343
Spezifischer Drehzustand + 54.40 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Löslichkeitsinformationen 0.005% max. Insoluble Matter
Formelmasse 360.3
Güte ACS Reagent
Physikalische Form Crystalline Powder