Learn More
alpha-Galactosidase A/GLA Rabbit anti-Human, Clone: 201, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-90048-100UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18259117
  • 552.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
alpha-Galactosidase A/GLA Monoclonal specifically detects alpha-Galactosidase A/GLA in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
alpha-Galactosidase A/GLA
Monoclonal
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
2717
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
201
Western Blot 1:500-1:2000
Agalsidase, agalsidase alfa, Alpha-D-galactosidase A, Alpha-D-galactoside galactohydrolase, alpha-D-galactoside galactohydrolase 1, alpha-gal A, alpha-galactosidase A, EC 3.2.1, EC 3.2.1.22, GALA, galactosidase, alpha, melibiase
Recombinant Human alpha-Galactosidase A/GLA protein