Learn More
alpha-Galactosidase A/GLA Rabbit anti-Human, Clone: 201, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
379.00 € - 552.00 €
Spezifikation
Antigen alpha-Galactosidase A/GLA
Klon 201
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18237086
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-90048-50UL
50 μg
379.00 €
50 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18259117
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-90048-100UL
100 μg
552.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
alpha-Galactosidase A/GLA Monoclonal specifically detects alpha-Galactosidase A/GLA in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
alpha-Galactosidase A/GLA
Western Blot 1:500-1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
0.2 um filtered solution in PBS
2717
IgG
Protein A purified
201
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Agalsidase, agalsidase alfa, Alpha-D-galactosidase A, Alpha-D-galactoside galactohydrolase, alpha-D-galactoside galactohydrolase 1, alpha-gal A, alpha-galactosidase A, EC 3.2.1, EC 3.2.1.22, GALA, galactosidase, alpha, melibiase
Recombinant Human alpha-Galactosidase A/GLA protein
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.