Learn More
alpha-Hederin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458918
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16458918 10 mg 10 Milligramm
16471358 5 mg 5 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 16458918
Marke: Medchem Express HYN0255
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress alpha-Hederin (α-Hederin), a monodesmosidic triterpenoid saponin, exhibits promising antitumor potential against a variety of human cancer cell lines. alpha-Hederin could inhibit the proliferation and induce apoptosis of gastric cancer accompanied by glutathione decrement and reactive oxygen species generation via activating mitochondrial dependent pathway.
alpha-Hederin (α-Hederin), a monodesmosidic triterpenoid saponin, exhibits promising antitumor potential against a variety of human cancer cell lines. alpha-Hederin could inhibit the proliferation and induce apoptosis of gastric cancer accompanied by glutathione decrement and reactive oxygen species generation via activating mitochondrial dependent pathway.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Hederin
CAS 27013-91-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C41H66O12
Menge 10 mg
Synonym α-Hederin
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (133.16 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC[C@@]1(C)[C@]2([H])CC[C@@]3(C)[C@]4(C)CC[C@@]5(C(O)=O)CCC(C)(C)C[C@@]5([H])C4=CC[C@]3([H])[C@@]2(C)CC[C@@H]1O[C@]6([H])OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O7
Molekulargewicht (g/mol) 750.96
Formelmasse 750.96
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid