Learn More
Alpha-Methylstyrol, 99 %, stab. mit 10-20 ppm 4-tert-butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11342236 100 mL 100 Milliliter
11352236 500 mL -
11362236 2500 mL 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L03609.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 98-83-9 | C9H10 | 118.18 g/mol
α-Methylstyrene (AMS) is used in the synthesis of (acrylonitrile-styrene-acrylic copolymer)/(α-methylstyrene-acrylonitrile copolymer). It is used in the manufacture of plasticizers, resins and polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
α-Methylstyrol (AMS) wird bei der Synthese von (Acrylnitrilstyrol-Acryl-Copolymer)/(α-Methylstyrol-Acrylnitril-Copolymer) verwendet. Es wird zur Herstellung von Weichmachern, Harzen und Polymeren verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0,1 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Peroxiden, Organometallverbindungen und metallischen Salzen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-83-9
Summenformel C9H10
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
MDL-Nummer MFCD00008859
InChI-Schlüssel XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-methylstyrene, 2-phenylpropene, 2-phenyl-1-propene, isopropenylbenzene, benzene, 1-methylethenyl, 2-phenylpropylene, 1-methyl-1-phenylethylene, alpha-methylstyrol, as-methylphenylethylene, 1-phenyl-1-methylethylene
PubChem CID 7407
ChEBI CHEBI:35060
IUPAC-Name Prop-1-en-2-ylbenzol
SMILES CC(=C)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Methylstyrene
Namenshinweis stabilized with 10 to 20ppm 4-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt -23°C
Dichte 0.909
Siedepunkt 166°C to 169°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Brechungsindex 1.538
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2303
Beilstein 969405
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.( 0,1g/L) at 25°C.
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Methylstyrene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Methylstyrene