Learn More
alpha-Naphtholbenzein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493157
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11493157 25 g -
11483157 5 g -
11403167 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493157 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16125.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    137.70 €
    111.65 € / 25 Gramm
    Sparen 26.05 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 145-50-6 | C27H18O2 | 374.439 g/mol
α-Naphtholbenzein is used as a pH indicator. (pH 0.0-0.8/ pH 8.2-10.0).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
α-Naphtholbenzin wird als pH-Indikator verwendet. (PH0.0-0.8/pH8.2-10.0).
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Essigsäure und Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, wasserreaktiven Substanzen, Azo, Diazo, Hydrazinen, Metallen, Nitriden, Peroxiden, Hydroperoxiden, Epoxiden und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145-50-6
Summenformel C27H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 374.439
MDL-Nummer MFCD00078492
InChI-Schlüssel VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
PubChem CID 5941340
IUPAC-Name (4Z)-4-[(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-phenylmethylidene]naphthalen-1-on
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Naphtholbenzein
Schmelzpunkt ∼225°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3471575
Synonym p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetic acid and acetone. Insoluble in water.
Formelmasse 374.44
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Naphtholbenzein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Naphtholbenzein