Learn More
1-Naphtholphthalein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329597
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11329597 1 g 1 Gramm
11309597 5 g 5 Gramm
11319597 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11329597
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041221.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Indikator in 0.1 % oder 0.04 % Alkohollösung
Indicator in 0.1% or 0.04% alcohol solution.α-Naphtholphthalein is used as a pH indicator and operates in the pH ranges between 7.3 and 8.7. It is also used in the designing of optical carbon dioxide sensor based on fluorescence intensity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 596-01-0
Summenformel C28H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 418.448
MDL-Nummer MFCD00036202
InChI-Schlüssel HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-naphtholphthalein, naphtholphthalein, 1-naphtholphthalein, a-naphtholphthalein, 3,3-bis 4-hydroxynaphthalen-1-yl isobenzofuran-1 3h-one, unii-2qeg1706nn, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-1-naphthalenyl, naphtholphthalein blue, alpha-naphtholphtalein, 3,3-bis 4-hydroxy-1-naphthyl phthalide
PubChem CID 68993
IUPAC-Name 3,3-bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)-2-benzofuran-1-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=C2O)C3(C4=CC=CC=C4C(=O)O3)C5=CC=C(C6=CC=CC=C65)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Naphtholphthalein
Schmelzpunkt 238°C to 240°C
Farbe Braun
Menge 1 g
Merck Index 14,6389
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 418.45
Physikalische Form Pulver