Learn More
Alpha-Phenyl-2-Pyridinacetamid, TRC
Artikelnummer. 30420140
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30420140 250 mg
30413660 1 g
30428543 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30420140 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP336530250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7251-52-7
Summenformel C13 H12 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
Synonym 2-Pyridineacetamide, α-phenyl-, 2-Phenyl-2-(2-pyridyl)acetamide, NSC 62572, SC 16571, α-(2-Pyridyl)benzeneacetamide, (2RS)-2-Phenyl-2-(pyridin-2-yl)acetamide, Methylphenidate Hydrochloride Imp. F (EP)
IUPAC-Name 2-Phenyl-2-Pyridin-2-Ylacetamid
SMILES NC(=O)C(c1ccccc1)c2ccccn2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material a-Phenyl-2-pyridineacetamide
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H12N2O/c14-13(16)12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-15-11/h1-9,12H,(H2,14,16)
Formelmasse 212.095