Learn More
Alpha-(Phenylthio)Phenylessigsäure, 99 %
Artikelnummer. 11302947
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11302947 25 g 25 Gramm
11312947 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16226.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10490-07-0
Summenformel C14H12O2S
Molekulargewicht (g/mol) 244.308
MDL-Nummer MFCD00066259
InChI-Schlüssel UOCQATUFLPHRNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl phenylsulfanyl acetic acid, 2-phenyl-2-phenylthio acetic acid, alpha-phenylthio phenylacetic acid, 2-phenyl-2-phenylsulfanyl acetic acid, 2-phenyl-2-phenylthioacetic acid, acmc-20alu8, phenylthio phenylacetic acid, phenylthio-phenyl acetic acid, phenyl phenylthio acetic acid, alpha-phenylthio-phenylacetic acid
PubChem CID 239605
IUPAC-Name 2-phenyl-2-phenylsulfanylessigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)SC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-(Phenylthio)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 99°C to 101°C
Menge 25 g
Beilstein 2373923
Formelmasse 244.31
Reinheit (%) 99%