Learn More
(-)-alpha-Pinen, 98 %, kont. variable Mengen an Enantiomer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044132
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. 11361697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04759.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7785-26-4 | C10H16 | 136.238 g/mol
(-)-alpha-Pinene, 98%, cont. variable amounts of enantiomer, is used in food and beverage (incl. additives, contaminants), fragrance / essential oil, nutraceutical. It is also used as a anti- infective agent. It is used as a component of pine resin and a useful chiral synthetic intermediate. Alpha-pinene is the most widely encountered terpenoid in nature and is highly repellant to insects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(-)-alpha-Pinen, 98 %, kont. variable Enantiomermengen, wird in Lebensmitteln und Getränken (einschließlich Additiven, Verunreinigungen), Duftstoffen/ätherischen Ölen und Nutrazeutika verwendet. Auch in Desinfektionsmitteln enthalten. Bestandteil von Pinienharz und nützliches chirales synthetisches Zwischenprodukt. Alpha-Pinen ist das häufigste natürliche Terpenoid und ein starkes Insektenschutzmittel.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ether, Alkohol und Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7785-26-4
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.238
MDL-Nummer MFCD00064145
InChI-Schlüssel GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
Synonym --alpha-pinene, 1s,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1s---alpha-pinene, unii-tzr3gm95pr, dl-alpha-pinene, alpha-pinene,-, 1s,5s-alpha-pinene, tzr3gm95pr, 1s,5s-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1s,5s
PubChem CID 440968
ChEBI CHEBI:28660
IUPAC-Name (1S,5S)-4,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en
SMILES CC1=CCC2CC1C2(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-alpha-Pinene
Schmelzpunkt -64°C
Siedepunkt 154°C to 156°C
Flammpunkt 32°C (89°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Enth. variable Mengen an Enantiomeren
Menge 50 g
UN-Nummer UN2368
Beilstein 1903790
Merck Index 14,7445
Optische Drehung −42° (Neat)
Formelmasse 136.24
Reinheit (%) 98%