Learn More
alpha-Terpineol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387168
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387168 500 g 500 Gramm
15451077 25 g 25 Gramm
11397168 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387168 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 016285.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ein natürlich vorkommender Monoterpenalkohol
A naturally-occuring monoterpene alcohol.Alpha-terpineol is used as an antioxidant, antiseptic, antihypernociception and anti-inflammatory. It is also used as a solvent. It is an important ingredient of pine oil disinfectants. Further, it is used as a fragrance in perfumes, fat denaturant for soap production and synthetic flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10, Evaporation Residue 0.002%, Hydrogen sulfide (H2S) P.T. (limit about 1.5ppm, Sulfur dioxide (SO2) P.T. (limit about 2.5ppm), H2O 0.05%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-55-5
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.253
MDL-Nummer MFCD00001557
InChI-Schlüssel WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC-Name 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Terpineol
Schmelzpunkt 31°C to 32°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.930 g/mL
Siedepunkt 210°C to 219°C
Flammpunkt 90°C (194°F)
Brechungsindex 1.483
Menge 500 g
Merck Index 14,9171
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,benzene,propylene glycol,acetone,alcohol and ether.
Formelmasse 154.24
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Terpineol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Terpineol