Learn More
Alpha1,Alpha1,5-Trimethyl-1,3-Benzendiacetonitril, TRC
Artikelnummer. 30456881
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456881 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456881 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79579525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha1,alpha1,5-Trimethyl-1,3-benzenediacetonitrile
CAS 120512-37-0
Summenformel C13H14N2
Menge 25 mg
Synonym alpha,alpha,5-Trimethyl-1,3-benzenediacetonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C13H14N2/c1-10-6-11(4-5-14)8-12(7-10)13(2,3)9-15/h6-8H,4H2,1-3H3
SMILES Cc1cc(CC#N)cc(c1)C(C)(C)C#N
IUPAC-Name 2-[3-(Cyanomethyl)-5-Methylphenyl]-2-Methylpropannitril
Molekulargewicht (g/mol) 198.26
Formelmasse 198.1157