Learn More
Skytec™ Alphachem X150 Einweg-Schutzanzug
Description
- Bieten erhöhten Tragekomfort und ein außergewöhnliches Maß an Sicherheit und Schutz bei gleichzeitig überlegener Haltbarkeit.
- Doppelhülsensystem mit innerer Daumenschlaufe
- Verbesserte Passform, erhöhte Bewegungsfreiheit dank zweiteiligem Schrittdesign
- Eine dreiteilige Kapuze sorgt für eine bequeme Passform
- Doppelter Reißverschluss/Grifflasche, leichter zu greifen mit Handschuhen
- Knieverstärkungen bieten zusätzliche Stabilität genau dort, wo sie am meisten benötigt wird.
- Genähte und verklebte Nähte bieten eine starke und wirksame chemische Barriere
- Schnelles und einfaches An- und Ausziehen
- Elastische Bündchen an Knöcheln und Handgelenken sorgen für einen bequemen und sicheren Sitz.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Chemikalienresistente Overalls |
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Verbundgewebe |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Show More |