Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched Coveralls, Model 111, Blue
Artikelnummer. 18040150 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
L
X-Large
2X-Large
3X-Large
4XL
5X-Large
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
18040150 Small 1 Stück
18010150 Medium 1 Stück
18000150 L 1 Stück
18070130 X-Large 1 Stück
18060140 2X-Large 1 Stück
18080140 3X-Large 1 Stück
18090140 4XL 1 Stück
18050150 5X-Large 1 Stück
8 options
Product Code. 18040150
Brand: Ansell BL15S00111P02
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Provides comfortable protection from hazardous particulates in critical environments.
    • Specialized protection: The AlphaTec 1500 PLUS Stitched - Model 111 delivers light chemical resistance, guards against asbestos and filters 99.9% of particles over 3 microns in size, as well as brick and cement dust, light aerosols and mists
    • Heightened breathability: This asbestos protection suit's air and water vapor permeability also reduces wearers' exposure to heat stress
    • Enhanced fit and features: Wearer comfort is augmented by this protective body suit's optimal fit, while a three-piece hood offers additional protective coverage, finger loops offer a secure hold and red stitching ensures easy identification
    • Certified antistatic capabilities: The AlphaTec 1500 PLUS Stitched - Model 111 is tested against EN 1149-5 antistatic standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe Small
Geschlecht Unisex
Material Antistatisches SMS
Farbe Blue
Einwegprodukt Reusable
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Fingerschlaufen, Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse CE Kategorie III (Typ 5, Typ 6)
Widerstand Partikel, Antistatisch, Chemikalien
Kragenform Elastische Kapuze
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣EN 13034:2005 + A1:2009∣CE-Nummer∣EN 1073-2:2002∣EN 1149-5:2018∣EN ISO 13688:2013
Latexfrei Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Auspacken von Schüttgütern, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Oberflächenprüfung, Markieren und Ausbessern, Montage und Prüfung von Komponenten, Anstrich- oder Reinigungswerkzeuge oder Roboter, Support und Wartung von Produktionsfließbändern
Gewicht (metrisch) 60 gsm