Description
- Spezialschutz: Der AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 111 bietet leichte Chemikalienbeständigkeit, schützt vor Asbest und filtert 99,9 % der Partikel mit einer Größe von über 3 Mikrometern sowie Ziegel- und Zementstaub, leichte Aerosole und Nebel.
- Erhöhte Atmungsaktivität: Die Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit dieses Asbestschutzanzugs reduziert zudem die Belastung des Trägers durch Hitzestress.
- Verbesserte Passform und Funktionen: Der Tragekomfort wird durch die optimale Passform dieses Schutzanzugs erhöht, während eine dreiteilige Kapuze zusätzlichen Schutz bietet, Fingerschlaufen für sicheren Halt sorgen und rote Nähte die einfache Erkennbarkeit gewährleisten.
- Zertifizierte antistatische Eigenschaften: Der AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched - Modell 111 ist nach den Antistatiknormen EN 1149-5 geprüft.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | 4XL |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Antistatisches SMS |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Fingerschlaufen, Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Show More |