Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched Coveralls, Model 111, White
Artikelnummer. 18080130 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4XL
5X-Large
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
18080130 Small 1 Stück
18020140 Medium 1 Stück
18040130 Large 1 Stück
18030130 X-Large 1 Stück
18010140 2X-Large 1 Stück
18060130 3X-Large 1 Stück
18030140 4XL 1 Stück
18040140 5X-Large 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 18080130
Marke: Ansell WH15S00111P02
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Provides comfortable protection from hazardous particulates in critical environments.
    • Specialized protection: The AlphaTec 1500 PLUS Stitched - Model 111 delivers light chemical resistance, guards against asbestos and filters 99.9% of particles over 3 microns in size, as well as brick and cement dust, light aerosols and mists
    • Heightened breathability: This asbestos protection suit's air and water vapor permeability also reduces wearers' exposure to heat stress
    • Enhanced fit and features: Wearer comfort is augmented by this protective body suit's optimal fit, while a three-piece hood offers additional protective coverage, finger loops offer a secure hold and red stitching ensures easy identification
    • Certified antistatic capabilities: The AlphaTec 1500 PLUS Stitched - Model 111 is tested against EN 1149-5 antistatic standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe Small
Geschlecht Unisex
Material Antistatisches SMS
Farbe White
Einwegprodukt Reusable
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Fingerschlaufen
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Antistatisch, Chemikalien, Partikel
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010∣EN 13034:2005 + A1:2009∣CE-Nummer∣EN 1073-2:2002∣EN 1149-5:2018∣EN ISO 13688:2013
Latexfrei Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Auspacken von Schüttgütern, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Oberflächenprüfung, Markieren und Ausbessern, Montage und Prüfung von Komponenten, Anstrich- oder Reinigungswerkzeuge oder Roboter, Support und Wartung von Produktionsfließbändern