Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched Coveralls, Model 113, Orange
Artikelnummer. 18000130 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6X-Large
7X-Large
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
18000130 6X-Large 1 Stück
18020150 7X-Large 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18000130 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. OR15S0011310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Provides comfortable protection from hazardous particulates in critical environments.
DESIGN:
  • SMS fabrics are a particularly good barrier against particulates such as asbestos, brick dust and cement dust, and will provide protection from light aerosol mists; as found in some paint spray environments.
  • Anti-static suit, used for the stripping, clear up or handling of asbestos, general maintenance, construction and contract cleaning.
  • Stitched seams
  • Combining strength with particle barrier
SUIT FEATURES:
  • 3-piece hood
  • Elasticated hood, wrists, waist and ankles
  • 2-way front zipper with resealable storm flap
  • Finger loops
  • Anti-static treatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe 6X-Large
Geschlecht Unisex
Material Antistatisches SMS
Farbe Orange
Einwegprodukt Reusable
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastic, Fingerschlaufen
Flaschenhalstyp Hooded
Haubenausführung 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse CE Kategorie III (Typ 5, Typ 6)
Widerstand Antistatisch, Chemikalien, Partikel
Kragenform 3-piece hood
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374:2003|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|CE Number|EN 1073-2:2002|EN 1149-5:2018|EN ISO 13688:2013
Latexfrei Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) Auspacken von Schüttgütern, Be- und Entladen von Prozessanlagen, Oberflächenprüfung, Markieren und Ausbessern, Montage und Prüfung von Komponenten, Anstrich- oder Reinigungswerkzeuge oder Roboter, Support und Wartung von Produktionsfließbändern