Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 STANDARD Genähter Overall, Modell 138, Weiß
Artikelnummer. 18050140 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
4XL
6XL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
18050140 6XL 1 Stück
18070140 4XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18050140 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. WH15S0013810
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet einen komfortablen Schutz vor gefährlichen Partikeln in allgemeinen industriellen Umgebungen.
ANZUGMERKMALE
  • 3-teilige Kapuze
  • Elastische Haube, Handgelenke, Taille und Knöchel
  • -Wege-Reißverschluss vorne mit wiederversiegelbarer Windschutzlasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe 6XL
Geschlecht Unisex
Material SMS-Faser
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Risiken der Kategorie III, Typ 5/6
Widerstand Chemikalien, Partikel
Kragenform 3-teilige elastische Kapuze
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Nummer|EN ISO 13688:2013|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|DE ISO 13982-1:2004 + A1:2010|DE ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|EN 1073-2:2002
Latexfrei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inspektion (Auswahl, Prüfung und Kennzeichnung), Asbestarbeiten, Umgang mit Pulvern, allgemeine Instandhaltung