Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 STANDARD Genäht, Modell 138, Marineblau
Artikelnummer. 18050120 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
4XL
5XL
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
18050120 4XL 1 Stück
18030120 5XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18050120 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. NV15S0013808
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet einen komfortablen Schutz vor gefährlichen Partikeln in allgemeinen industriellen Umgebungen.
ANZUGMERKMALE:
  • 3-teilige Kapuze
  • Elastische Haube, Handgelenke, Taille und Knöchel
  • -Wege-Reißverschluss vorne mit wiederversiegelbarer Windschutzlasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe 4XL
Geschlecht Unisex
Material SMS-Faser
Farbe Marine
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp 2-Weg-Reißverschluss mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse CE Kategorie III (Typ 5, Typ 6)
Widerstand Chemikalien, Partikel
Kragenform Elastische Kapuze
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE-Nummer | EN ISO 13688:2013|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|DE ISO 13982-1:2004 + A1:2010|DE ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|EN 1073-2:2002
Latexfrei Ja