Learn More
Ansell AlphaTec™ 1800 Ts PLUS
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5 XL
Modell:
W18T111
W18T122
W18T156
Packungsgröße:
30 Stück
35 Stück
40 Stück
45 Stück
Beschreibung
- 3-teilige Kapuze
- Elastische Haube, Handgelenke, Taille und Knöchel
- -Wege-Reißverschluss vorne mit wiederversiegelbarer Windschutzlasche
- Fingerschlaufen
- Kinnriemen
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | L |
| Material | Mikroporöses Polyethylen-Vlies-Laminat |
| Saumtyp | Genäht, Geklebt |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009,EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010,EN 13034:2005 + A1:2009,EN 1073-2:2002,EN 1149-5:2008,EN 14126:2003 |
| Enthält | Kapuze und Socken |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen, Karosserieanstrich einschließlich Oberflächenprüfung, Wartung des Produktionsfließbands & , Reinigung von Anlagen und Maschinen, Wartung von Anlagen und Maschinen, Faserglasresin-Anwendungen, Handhabung von Pudern |
| Gewicht (metrisch) | 53 gsm |
| Modell | W18T156 |