Learn More
Ansell AlphaTec™ 1800 Ts PLUS
Artikelnummer. 17151005
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
5 XL
Modell:
W18T111
W18T122
W18T156
Packungsgröße:
30 Stück
35 Stück
40 Stück
45 Stück
Artikelnummer. Größe Modell unitSize
17151005 S W18T111 45 Stück
17161005 M W18T111 45 Stück
17171005 L W18T111 45 Stück
17181005 XL W18T111 45 Stück
17191005 2XL W18T111 45 Stück
16804740 S W18T122 40 Stück
16814740 M W18T122 40 Stück
16824740 L W18T122 40 Stück
16834740 XL W18T122 40 Stück
16844740 2XL W18T122 30 Stück
16854740 3XL W18T122 30 Stück
16864740 4XL W18T122 30 Stück
16874740 5 XL W18T122 30 Stück
16884740 S W18T156 35 Stück
16894740 M W18T156 35 Stück
16804750 L W18T156 35 Stück
17101015 3XL W18T111 45 Stück
16814750 XL W18T156 35 Stück
16824750 2XL W18T156 35 Stück
16834750 3XL W18T156 35 Stück
16844750 4XL W18T156 35 Stück
16854750 5 XL W18T156 35 Stück
22 options
Artikelnummer. 17151005
Marke: Ansell WH18T0011102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lightweight coveralls with breathable microporous laminate technology and Type 4/5/6 protection.
  • 3-teilige Kapuze
  • Elastische Haube, Handgelenke, Taille und Knöchel
  • -Wege-Reißverschluss vorne mit wiederversiegelbarer Windschutzlasche
  • Fingerschlaufen
  • Kinnriemen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe S
Material Mikroporöses Polyethylen-Vlies-Laminat
Farbe Weiß
Saumtyp Umgestochen, Geklebt
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009,EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010,EN 13034:2005 + A1:2009,EN 1073-2:2002,EN 1149-5:2008,EN 14126:2003
Enthält Haube und einzelner Reißverschluss mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung und Vorbereitung von Reinräumen, Karosserieanstrich einschließlich Oberflächenprüfung, Wartung des Produktionsfließbands & , Reinigung von Anlagen und Maschinen, Wartung von Anlagen und Maschinen, Faserglasresin-Anwendungen, Handhabung von Pudern
Gewicht (metrisch) 53 gsm
Modell W18T111